ENA245486708
Enamine
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxyquinoline-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54441-100MG
32,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54441-100MG
32,50 €
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO4/c1-4-20-14(17)10-7-16-13-9(12(10)15)5-8(18-2)6-11(13)19-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
DSGVVCRDDXQCTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)