ENA245486402
Enamine
2-[3-(4-carbamoylphenyl)prop-2-enamido]-3-methylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54000-100MG
162,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54000-100MG
162,50 €
Iupac Name
N-{(2E)-3-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-2-propenoyl}valine
Inchi Code
1S/C15H18N2O4/c1-9(2)13(15(20)21)17-12(18)8-5-10-3-6-11(7-4-10)14(16)19/h3-9,13H,1-2H3,(H2,16,19)(H,17,18)(H,20,21)/b8-5+
Clave InChI
CSNRDCBOHOPWEQ-VMPITWQZSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)