ENA245485997
Enamine
4-[(4-oxopiperidin-1-yl)methyl]benzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53570-100MG
146,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53570-100MG
146,40 €
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-15-7-5-13(16)6-8-15/h1-4H,5-8,10H2
Clave InChI
IEQBRFVCIRGZLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53570
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)