Merck
ENA245485948
Enamine
1-(2-phenylethenesulfonamido)cyclopentane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53494-100MG
232,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.36
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53494-100MG
232,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4S/c16-13(17)14(9-4-5-10-14)15-20(18,19)11-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-8,11,15H,4-5,9-10H2,(H,16,17)/b11-8+
Clave InChI
PJMXTCRVCWSTGP-DHZHZOJOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53494
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)