Merck
ENA245485919
Enamine
N-benzylpyridin-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
250 MG
33,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53430-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
250 MG
33,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53430-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-benzyl-N-(4-pyridinyl)amine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-14-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
Clave InChI
LCUREJHJUJCKQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)