Merck
ENA245485776
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]thiazolo[5,4-b]azepine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53210-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53210-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-b]azepine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-2-14-10(13)9-12-7-5-3-4-6-11-8(7)15-9/h11H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ODLVDOFEZSYSGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)