ENA245485749
Enamine
methyl 3-methyl-1,1-dioxo-4H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-7-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53175-100MG
146,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53175-100MG
146,40 €
mp
261-265
Iupac Name
methyl 3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine-7-carboxylate 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H10N2O4S/c1-6-11-8-4-3-7(10(13)16-2)5-9(8)17(14,15)12-6/h3-5,11-12H,1H2,2H3
Clave InChI
NILVJPVCOATFPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)