ENA245485598
Enamine
1-cyclohexylpiperidin-4-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52938-100MG
107,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52938-100MG
107,40 €
Iupac Name
1-cyclohexyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H19NO/c13-11-6-8-12(9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h10H,1-9H2
Clave InChI
QQYHUQVNANUTNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)