Merck
ENA245485510
Enamine
2-[4-(1-cyano-1-methylethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52803-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52803-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
Inchi Code
1S/C12H20N4/c1-11(2,9-13)15-5-7-16(8-6-15)12(3,4)10-14/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
JAZFVYAYXCWTIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)