Merck
ENA245485396
Enamine
4-ethoxynaphthalene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
82,70 €
250 MG
99,60 €
500 MG
130,80 €
1 G
154,20 €
2.5 G
273,80 €
5 G
498,70 €
10 G
927,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52432-100MG
82,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
82,70 €
250 MG
99,60 €
500 MG
130,80 €
1 G
154,20 €
2.5 G
273,80 €
5 G
498,70 €
10 G
927,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52432-100MG
82,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
101-102
Iupac Name
4-ethoxy-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H11ClO3S/c1-2-16-11-7-8-12(17(13,14)15)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,2H2,1H3
Clave InChI
UMUUBVDEZWLVED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432
Melting Point
101-102
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)