ENA245485156
Enamine
2-chloro-N-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28035-100MG
134,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28035-100MG
134,70 €
Iupac Name
2-chloro-N-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-4(9)7(12)11-8-10-5(2)6(3)13-8/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
OZEDIFZCRIZLKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)