Merck
ENA238713718
Enamine
2-bromo-4,5-diethoxyaniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52570-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1124,50 €
10 G
1667,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52570-100MG
101,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-4,5-diethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2/c1-3-13-9-5-7(11)8(12)6-10(9)14-4-2/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
Clave InChI
WPDSDLICUNOIPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52570
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52570
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)