ENA238713646
Enamine
1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52421-100MG
118,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52421-100MG
118,30 €
Iupac Name
1-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]ethylamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(14)12-3-5-13(6-4-12)16-9-7-15(2)8-10-16/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
Clave InChI
UAQCYCNMBPCKBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)