Merck
ENA238713576
Enamine
ethyl N-(2-cyanophenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
311,50 €
1 G
386,90 €
2.5 G
763,90 €
5 G
1464,60 €
10 G
2815,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52298-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
311,50 €
1 G
386,90 €
2.5 G
763,90 €
5 G
1464,60 €
10 G
2815,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52298-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
101-105
Iupac Name
ethyl 2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
RJPYCQIROWUTHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Melting Point
101-105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)