Merck
ENA238713231
Enamine
N-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ylidene)hydroxylamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52005-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52005-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
135-137
Iupac Name
(1Z)-6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12-13/h5-7,11H,2-4H2,1H3
Clave InChI
UWRNBYFZPVNOIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Melting Point
135-137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)