ENA238713143
Enamine
4-amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51880-100MG
154,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51880-100MG
154,70 €
Iupac Name
4-amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-16(13-5-3-2-4-6-13)14(17)11-7-9-12(15)10-8-11/h7-10,13H,2-6,15H2,1H3
Clave InChI
VBQURISEJZGIJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51880
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)