ENA238713105
Enamine
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
Clave InChI
OCMMZRKNONEJAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51816
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)