Merck
ENA238713027
Enamine
ethyl N-(3-amino-2-methylphenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51688-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-51688-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
CUARKGNESAJPQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)