Merck
ENA238711464
Enamine
1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
23,40 €
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
500 MG
23,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45321-1G
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
23,40 €
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
500 MG
23,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45321-1G
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-1-2-10(13-7-9)14-5-3-8(4-6-14)11(15)16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
Clave InChI
UZHCKHPUYLVRFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)