Merck
ENA238711426
Enamine
1-(3-fluoro-4-methylbenzoyl)piperazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
163,30 €
250 MG
212,70 €
500 MG
310,20 €
1 G
384,30 €
2.5 G
730,10 €
5 G
912,10 €
10 G
1138,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45253-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
163,30 €
250 MG
212,70 €
500 MG
310,20 €
1 G
384,30 €
2.5 G
730,10 €
5 G
912,10 €
10 G
1138,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45253-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methylbenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c1-9-2-3-10(8-11(9)13)12(16)15-6-4-14-5-7-15;/h2-3,8,14H,4-7H2,1H3;1H
Clave InChI
SIHJOWSVHCATNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45253
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)