ENA238710816
Enamine
ethyl(2-phenylethyl)amine hydrochloride
About This Item
mp
181-182
Iupac Name
N-ethyl-2-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-2-11-9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3;1H
Clave InChI
KEVLAWGGXZKVMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)