ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15761-100MG
126,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15761-100MG
126,90 €
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)