Merck
ENA238710095
Enamine
4-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1374,90 €
10 G
2017,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42843-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1374,90 €
10 G
2017,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42843-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
338-340
Iupac Name
4-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c13-9(14)7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-10(12)15/h1-6H,(H,11,15)(H,13,14)
Clave InChI
ZNFFXFYIHZSXFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Melting Point
338-340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)