Merck
ENA189566586
Enamine
[2-(4-propoxyphenoxy)pyridin-3-yl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
141,20 €
250 MG
182,80 €
500 MG
262,10 €
1 G
323,20 €
2.5 G
589,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1238,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-43442-100MG
141,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
141,20 €
250 MG
182,80 €
500 MG
262,10 €
1 G
323,20 €
2.5 G
589,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1238,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-43442-100MG
141,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[2-(4-propoxyphenoxy)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c1-2-10-18-13-5-7-14(8-6-13)19-15-12(11-16)4-3-9-17-15/h3-9H,2,10-11,16H2,1H3
Clave InChI
YKILBLPQBANTJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)