ENA189566524
Enamine
N-benzyl-N-methylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-43337-100MG
140,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-43337-100MG
140,40 €
Iupac Name
N-benzyl-N-methyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.ClH/c1-15(11-12-5-3-2-4-6-12)13(17)16-9-7-14-8-10-16;/h2-6,14H,7-11H2,1H3;1H
Clave InChI
RETVBJGYIOMAIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43337
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)