ENA187623085
Enamine
2-{[4-(aminomethyl)phenyl]formamido}acetamide
About This Item
Iupac Name
4-(aminomethyl)-N-(2-amino-2-oxoethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)10(15)13-6-9(12)14/h1-4H,5-6,11H2,(H2,12,14)(H,13,15)
Clave InChI
LMVHDIFTWGMVEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42559
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)