Merck
ENA187623034
Enamine
5-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42438-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42438-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
140-141
Iupac Name
5-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-2-3-4-5-8-9-6(7)10-5/h2-4H2,1H3,(H2,7,9)
Clave InChI
JANUDBLANRHSLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42438
Melting Point
140-141
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)