Merck
ENA187622994
Enamine
4-fluoro-2-(furan-3-amido)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42348-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-42348-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluoro-2-(3-furoylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO4/c13-8-1-2-9(12(16)17)10(5-8)14-11(15)7-3-4-18-6-7/h1-6H,(H,14,15)(H,16,17)
Clave InChI
FQCVFLREJNHLLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)