Merck
ENA184121156
Enamine
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-41162-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-41162-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H9N3O4/c1-11-6-9(14)12(10(11)15)7-3-2-4-8(5-7)13(16)17/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
LVLMPGIBDDHXIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)