Merck
ENA183889307
Enamine
[3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40929-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40929-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-9-10-4-3-5-11(8-10)12(15)14-6-1-2-7-14/h3-5,8H,1-2,6-7,9,13H2
Clave InChI
OLYWWGPMQIRDOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)