Merck
ENA183889004
Enamine
3-chloro-1-(morpholin-4-yl)propan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40180-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40180-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(3-chloropropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H12ClNO2/c8-2-1-7(10)9-3-5-11-6-4-9/h1-6H2
Clave InChI
RHPBOUGBOGWTDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)