ENA183888786
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-25434-100MG
81,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-25434-100MG
81,90 €
mp
95-96
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO2S/c13-10-12(8-4-5-9-12)16(14,15)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Clave InChI
PBMRZDFZKLOELS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)