Merck
ENA183888741
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethane-1-sulfonamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40812-100MG
232,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.82
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-40812-100MG
232,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2S.ClH/c1-2-12(15(13,14)9-8-11)10-6-4-3-5-7-10;/h10H,2-9,11H2,1H3;1H
Clave InChI
GNVYONMMMITUMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)