ENA181911921
Enamine
1-[5-(2-chlorophenyl)thiophen-2-yl]ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36183-100MG
120,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36183-100MG
120,90 €
mp
67-68
Iupac Name
1-[5-(2-chlorophenyl)-2-thienyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H9ClOS/c1-8(14)11-6-7-12(15-11)9-4-2-3-5-10(9)13/h2-7H,1H3
Clave InChI
BFYUAUAWCRMZSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)