ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-38921-100MG
142,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-38921-100MG
142,50 €
mp
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
Clave InChI
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)