ENA181911427
Enamine
3-(2-methylcyclopropaneamido)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36941-100MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36941-100MG
378,30 €
Iupac Name
3-{[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-7-5-10(7)11(14)13-9-4-2-3-8(6-9)12(15)16/h2-4,6-7,10H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
NJHLXYNGPQOJLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36941
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)