Merck
ENA181911403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36915-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1246,70 €
5 G
1843,40 €
10 G
2733,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-36915-100MG
178,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO4S2/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
Clave InChI
HXUWZYLONJCQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)