Merck
ENA181911165
Enamine
2-chloro-N-{[2-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl]methyl}acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28358-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.84
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28358-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(1-piperidinylsulfonyl)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O3S/c15-10-14(18)16-11-12-6-2-3-7-13(12)21(19,20)17-8-4-1-5-9-17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-11H2,(H,16,18)
Clave InChI
SFFWSECVNKKCTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28358
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28358
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)