Merck
ENA161209277
Enamine
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
68,40 €
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
72,30 €
5 G
89,20 €
10 G
116,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06641-1G
68,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
68,40 €
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
72,30 €
5 G
89,20 €
10 G
116,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06641-1G
68,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO.ClH/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15;/h1-7H,15H2;1H
Clave InChI
BYVKKIVAXSTEHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)