Merck
ENA161209150
Enamine
2-chloro-N-(1-ethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23146-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23146-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-(1-ethyl-4-piperidinyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17ClN2O.ClH/c1-2-12-5-3-8(4-6-12)11-9(13)7-10;/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,13);1H
Clave InChI
GQYJGXAYNUKJDV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23146
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)