Merck
ENA161209132
Enamine
2-chloro-N-{[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N-methylacetamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.19
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(dimethylamino)benzyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O.ClH/c1-14(2)11-6-4-10(5-7-11)9-15(3)12(16)8-13;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H
Clave InChI
AEVAMYDLPHMGIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22608
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)