Merck
ENA161208844
Enamine
phenyl(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
26,00 €
1 G
32,50 €
2.5 G
72,80 €
5 G
136,50 €
10 G
236,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-11121-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
26,00 €
1 G
32,50 €
2.5 G
72,80 €
5 G
136,50 €
10 G
236,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-11121-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
242-244
Iupac Name
phenyl(2-pyridinyl)methylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.2ClH/c13-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;;/h1-9,12H,13H2;2*1H
Clave InChI
JPRMJNTZFIRAAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Melting Point
242-244
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)