Merck
ENA161208718
Enamine
2-[(butan-2-yl)amino]-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09078-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09078-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(sec-butylamino)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17F3N2O.ClH/c1-3-9(2)17-8-12(19)18-11-7-5-4-6-10(11)13(14,15)16;/h4-7,9,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19);1H
Clave InChI
MLVYGKPFSCXVTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)