Merck
ENA161173302
Enamine
4-(diphenylmethyl)piperazin-1-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-35779-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
340.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-35779-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-benzhydryl-1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21N3.2ClH/c18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17H,11-14,18H2;2*1H
Clave InChI
RLQMNFPLKVTRSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)