Merck
ENA159843712
Enamine
[(adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(1-adamantylmethyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C12H21N/c1-13-8-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11,13H,2-8H2,1H3
Clave InChI
DQSIEXZABIATEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33356
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33356
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)