Merck
ENA159843422
Enamine
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-33411-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
10 G
2505,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-33411-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
180-185
Iupac Name
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2/c1-9-4(6(10)11)2-3(7)5(9)8/h2H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
HYTNNBPECCEHBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411
Melting Point
180-185
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)