Merck
ENA159843395
Enamine
tert-butyl 6-cyano-1-methyl-1H,2H,3H,4H-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1940,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-32033-100MG
343,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1940,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-32033-100MG
343,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 6-cyano-1-methyl-3,4-dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19N3O2/c1-10-12-6-5-11(9-15)17(12)8-7-16(10)13(18)19-14(2,3)4/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3
Clave InChI
HWUUOZDDKFLWBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32033
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)