Merck
ENA156508390
Enamine
dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31478-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.53
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31478-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3Cl3NO2S2/c4-1-2(11(6,8)9)10-3(5)7-1
Clave InChI
ZEZQYDKDJPFLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)