ENA152121029
Enamine
2-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-29896-100MG
33,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-29896-100MG
33,80 €
mp
131-132
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14-7-3-6-13-14/h1-7H,9H2
Clave InChI
ZILRHRSJIQZNQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)