Merck
ENA152120914
Enamine
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
62,40 €
10 G
117,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30517-250MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
23,40 €
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
62,40 €
10 G
117,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30517-250MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-16-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-9H2,1H3;1H
Clave InChI
HBCPMVLCIHMBBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)